missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17718-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817664

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

METTL4 gene ontology annotations related to this gene include methyltransferase activity; nucleic acid binding.
Especificaciones

Especificaciones

METTL4
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3U034, Q8N3J2
HsT661, methyltransferase like 4, METTL4
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
316731, 64863, 76781
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
METTL4
Liquid
Mettl4
METTL4 Fusion Protein Ag12093
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Rat, Mouse, Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados