Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronindazol, 99 %
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El metronidazol es un derivado sintético de nitroimidazol con actividades antiprotozoarias y antibacterianas y actúa contra protozoos, bacterias anaerobias grampositivas y gramnegativas
• El metronidazol se considera un profármaco que produce productos intermedios que contienen nitroso en la célula que pueden unir covalentemente el ADN, alterando la estructura helicoidal, induciendo roturas de ADN e inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos, lo que resulta en la muerte celular bacteriana
Aplicaciones
• El metronidazol presenta actividades antiparasitarias y antiamebicas.
• Se ha usado para prevenir el crecimiento de anaerobios gramnegativos pertenecientes a Bacteroides y Fusobacterium, y anaerobios grampositivos como Peptostreptococcus y Clostridia.Este compuesto afecta a un alto porcentaje de bacterias gramnegativas y tiene una mayor penetración de tejido que le da una ventaja en comparación con otros compuestos.
• Este compuesto se utilizó inicialmente para suprimir protozoos como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis.
•Se ha aplicado comúnmente para la erradicación de Helicobacter pylori.
•También tiene un efecto de radiosensibilización sobre las células tumorales hipóxicas y puede tener una actividad mutagénica en modelos animales in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Metronidazole |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 159°C to 163°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Índice Merck | 15, 6236 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Metronidazole
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only