Learn More
Metronidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040478
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
443-48-1
C6H9N3O3
171.156
MFCD00009750
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
4173
CHEBI:6909
2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
443-48-1
C6H9N3O3
171.156
MFCD00009750
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
4173
CHEBI:6909
2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Metronidazole is a limited spectrum antibiotic that actively deters the growth of protozoa, anaerobic gram-positive, and anaerobic gram-negative bacteria. The first use of this antibiotic was to suppress protozoans such as Entamoeba histolytica, Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. It has been used to repress the growth of gram-negative anaerobes belonging to the Bacteroides and Fusobacterium, and gram-positive anaerobes such aspeptostreptococcus and Clostridia. The advantages of this antibiotic is that it affects a high percentage of gram-negative bacteria and has greater tissue penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metronidazol es un antibiótico de espectro limitado que impide activamente el crecimiento de bacterias protozoarias, grampositivas anaerobias y gramnegativas anaerobias. La primera vez que se utilizó este antibiótico fue para suprimir protozoos como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis. Se ha usado para reprimir el crecimiento de anaerobios gramnegativos pertenecientes a los Bacteroides y Fusobacterium, y anaerobios grampositivos como los aspeptostreptococcus y Clostridia. La ventaja de este antibiótico es que afecta a un alto porcentaje de bacterias gramnegativas y tiene una mayor penetración tisular.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 20 °C), etanol, metanol, cloroformo y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Metronidazole
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 25 g
Beilstein 611683
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,chloroform,and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.