Learn More
Metro™ MetroMax Shelf Posts
Compatible with MetroMax i™ and MetroMax Q™ shelves
Marca: Metro™ MX63P
Detalles adicionales : Peso : 0.72800kg
Descripción
Ranuras situadas cada 2,56 cm (1 pulgada) para bloquear las cuñas en su lugar del estante La altura del poste está grabada en la parte frontal del poste para facilitar la colocación del estante.
- Postes de polímero a prueba de corrosión con protección de producto antimicrobiano Microban™ integrada
- Los postes fijos incluyen una pata de nivelación ajustable para compensar suelos irregulares
- La pata de nivelación se puede ajustar 25 mm (1 pulgada)
- Los postes móviles aceptan c ruedas giratorias Metro opcionales, disponibles en una variedad de materiales para satisfacer sus necesidades específicas
Especificaciones
Poste fijo con pata de nivelación | |
63 pulg | |
Polímero |
160 cm | |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ |