Learn More
Metro™ MetroMax Shelf Posts
Compatible with MetroMax i™ and MetroMax Q™ shelves
Marca:  Metro™ MX33P
Detalles adicionales : Peso : 0.45600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907211
  • 53.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ranuras situadas cada 2,56 cm (1 pulgada) para bloquear las cuñas en su lugar del estante La altura del poste está grabada en la parte frontal del poste para facilitar la colocación del estante.
  • Postes de polímero a prueba de corrosión con protección de producto antimicrobiano Microban™ integrada
  • Los postes fijos incluyen una pata de nivelación ajustable para compensar suelos irregulares
  • La pata de nivelación se puede ajustar 25 mm (1 pulgada)
  • Los postes móviles aceptan c ruedas giratorias Metro opcionales, disponibles en una variedad de materiales para satisfacer sus necesidades específicas
Especificaciones
Especificaciones
Poste fijo con pata de nivelación
33 pulg
Polímero
83,82 cm
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™