Learn More
Metro™ Slanted Label Holders for Wire Shelving
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents
Marca: Metro™ 9990SL2
Detalles adicionales : Peso : 0.03200kg
Descripción
- Los soportes de plástico sólido gris colocan las etiquetas de 1,25 pulg. (32 mm) inclinadas para facilitar la visualización
- No se incluyen etiquetas
Especificaciones
61 cm | |
48 x 3,2 cm | |
Inclinado | |
Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ | |
Gris |
(de - 18 °F a 120,2 °F) | |
24 pulg | |
De -28 °C a 49 °C | |
19 x 1,25 pulg. | |
Plástico |