Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambre Super Erecta™, ruedas de tubo
Choose from various types of casters to match your corrosion resistance needs
Marca:  Metro™ 5MR
Detalles adicionales : Peso : 0.97600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956731
  • 50.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
El peso total del equipo y la carga no debe superar tres veces la capacidad de carga por rueda.
Includes: Amortiguadores con forma de rosca.
Descripción
Descripción
Las opciones de rueda incluyen tubo estándar, polímero, carro de acero inoxidable lavable y esterilizable en autoclave a altas temperaturas. Las ruedas de polímero y de acero inoxidable proporcionan una gran resistencia a la corrosión, eficiencia y mayor durabilidad. Ruedas disponibles en estilos de giro, freno giratorio o rígido.
  • Las ruedas de tubo rígido se adquieren en parejas para facilitar el seguimiento y la gestión
  • Se proporcionan canales de rueda rígidos con cada dos ruedas de tubo rígido en función de la anchura del estante
Ruedas de polímero
  • Las ruedas de polímero ofrecen resistencia a la corrosión y durabilidad mejorada
  • Asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable
  • Rueda de poliuretano
  • Cojinete de eje de estilo de manga
  • Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
Ruedas de carro de acero inoxidable lavables
  • Selladas con lubricante con conexiones zerk en giro y eje
  • Ruedas esterilizables en autoclave a altas temperaturas
    • Temperatura nominal hasta 149 °C
    Información de órdenes
    Se debe conocer el ancho de estante cuando se soliciten ruedas rígidas. Los frenos se accionan con el pie.
    Especificaciones
    Especificaciones
    Resistente, plana
    5 pulg
    90 kg
    Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™
    200 lb
    De - 30 a 160 °F
    Rueda de tubo rígida
    12,7 cm
    De -34 °C a 74 °C
    No esterilizable en autoclave
    Acero
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Certificati
    Offerte speciali
    Offerte speciali