Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
Shelf ledges may be stacked on top of each other to create taller ledges, Ledges snap onto shelves and posts for secure fit with no tools
Marca:  Metro™ L60N4C
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11880900
  • 48.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 10 cm de alto
  • Opción de acabado en acero inoxidable o chapado
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
60 pulg
152,4 cm
Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™
10 cm
4 pulg
Chrome