Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge
Available for wire or solid shelves
Marca: Metro™ L30WS
Detalles adicionales : Peso : 0.81600kg
Descripción
Los salientes de 2,54 cm (1 pulgada) proporcionan un reborde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos sísmicos u otros requisitos de seguridad. Se puede conectar fácilmente sin herramientas al estante ventilado Super Erecta o Super Adjustable de Metro. Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalaciones fijas o móviles
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
- Los rebordes laterales y posteriores son de 25 mm de alto
- Los rebordes de estantes sólidos son de 10,1 cm de alto e incluyen cierres de resorte para fijaciones
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Lengüetas con cierre de resorte | |
10 cm | |
Estantes volados Metro™ Super Erecta™ | |
Acero inoxidable |
30 pulg | |
4 pulg | |
76,2 cm |