Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Transform your laboratory or workplace storage as you see fit. Metro Super Erecta Wire Shelves in stainless steel finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems
Marca: Metro™ 3048NS
Detalles adicionales : Peso : 7.62400kg
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acero inoxidable pulido tipo 304
- Se utiliza para las aplicaciones y entornos más agresivos
- Resiste el lavado de carros automático a altas temperaturas y aplicaciones esterilizable en autoclave
Especificaciones
76 x 121,9 in. (30 x 48 cm) | |
30 pulg | |
30 pulg | |
76 cm | |
121,9 cm |
Clips y cuñas de plástico | |
48 pulg | |
760 mm | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
Acero inoxidable |