Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
Marca:  Metro™ 2142NFS
Detalles adicionales : Peso : 7.62400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916631
  • 540.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
Especificaciones
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 pulg
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
106,6 cm
21 pulg
53 cm
Esterilizable en autoclave
Acero inoxidable