Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
Marca:  Metro™ 1460NFS
Detalles adicionales : Peso : 7.18400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936581
  • 489.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite clips de estantes divididos de aluminio con juntas en C de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas de autoclave o lavado de carros a altas temperaturas (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
Especificaciones
60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
60 pulg
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
152,4 cm
14 pulg
35,5 cm
Esterilizable en autoclave
Acero inoxidable