Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Posts
For use with Metro Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta and Super Erecta Pro wire shelving systems
Marca: Metro™ 74UP
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3. Metroseal 3 incluye la protección de los productos antimicrobianos Microban y tiene 12 años de garantía contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
- Ranuras en intervalos de 2,5 cm
- Los postes tienen doble ranura cada 20,3 cm para facilitar la identificación
Información de órdenes
La altura incluye el perno de nivelación y la tapa. Los estantes y los postes se venden por separado.
Especificaciones
187,45 cm | |
Teléfono móvil | |
Chrome |
73,8 in | |
Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™ |