Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, carro de equipo de protección personal
Hecho de un material de polímero avanzado fácil de limpiar que no se abollará, astillará, oxidará, escamará o corroerá como los carros de metal
Marca:  Metro™ SXRS43CM1
Detalles adicionales : Peso : 58.05600kg
Código de producto. 15967251
  • 3505.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Carcasa móvil sin bloqueo, un cajón de polímero de 15,24 cm (6 pulg), tres cajones de polímero de 22,86 cm (9 pulg), tiradores de cajón topo
Descripción
Descripción
  • La protección antimicrobiana de Microban™ inhibe el crecimiento de manchas y bacterias que causan olores
  • Los carros utilizan ruedas de poliuretano de 127 mm: dos ruedas delanteras con frenos de pie de fácil acceso y dos ruedas giratorias traseras.
  • Cada cara de cajón tiene un área pulida de 1,3 × 46,7 cm que permite la adhesión segura de las etiquetas DYMO™ y Zebra™ (no incluidas)
Especificaciones
Especificaciones
Estación de trabajo móvil preconfigurada
109,2 cm
24,9 in
Carcasa móvil sin bloqueo, un cajón de polímero de 15,24 cm (6 pulg), tres cajones de polímero de 22,86 cm (9 pulg), tiradores de cajón topo
24,9 in
43 in
Revestimiento de epoxi
63,3 cm
Aluminio, Epoxi, Polímero
57,9 cm