Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, estante de alambre
Amplíe el espacio de trabajo de su laboratorio. Los estantes de mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro se pueden elegir de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi.
Marca: Metro™ LT30WS
Detalles adicionales : Peso : 2.17600kg
Descripción
- Los estantes se montan en marcos de tres lados con el uso de pinzas
- Carga nominal para un máximo de 68,03 kg (150 lb)
- También es compatible con las mesas de trabajo de laboratorio MetroMax i
Especificaciones
22,3 in | |
Estante de alambre | |
68 kg | |
56,8 cm | |
Interior de |
2,7 kg | |
6 lb | |
Mesas de trabajo Metro™ MetroMax i™ y otras mesas de trabajo inoxidables | |
Bastidor en 3 lados | |
150 lb |