Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, estante de alambre
Amplíe el espacio de trabajo de su laboratorio. Los estantes de mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro se pueden elegir de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi.
Marca:  Metro™ LT60WS
Detalles adicionales : Peso : 4.35200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937051
  • 372.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los estantes se montan en marcos de tres lados con el uso de pinzas
  • Carga nominal para un máximo de 68,03 kg (150 lb)
  • También es compatible con las mesas de trabajo de laboratorio MetroMax i
Especificaciones
Especificaciones
52,3 in
Estante de alambre
68 kg
133 cm
Interior de
5,4 kg
12 lb
Mesas de trabajo Metro™ MetroMax i™ y otras mesas de trabajo inoxidables
Bastidor en 3 lados
150 lb