Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, brazo oscilante para monitor
Accesorio de brazo oscilante de montaje en superficie para sujetar un monitor plano
Marca: Metro™ LTFMA
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se monta en encimeras de acero inoxidable y fenólicas
- Intervalo horizontal máx.: 61,3cm (24,125 in)
- Intervalo vertical máx.: 40,4cm (15,9 in)
- Fondo: 38,9cm (15,31 in)
Información de órdenes
Se puede utilizar con la mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™
Especificaciones
Brazo oscilante | |
38,9 cm | |
Monitor plano |
15,3 in | |
Trabaje con todas las mesas de trabajo de laboratorio | |
Superficie |