Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, estante de teclado
Para usar con mesas de trabajo de acero inoxidable Metro
Marca:  Metro™ LTSKB
Detalles adicionales : Peso : 3.08800kg
Código de producto. 15937121
  • 505.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Se ajusta a las longitudes de mesa de 122 cm y 152 cm
Especificaciones
Especificaciones
Mesa móvil de acero inoxidable de 122 cm o 152 cm
Mesa móvil de acero inoxidable