Learn More
Metro™ Carro de uso general serie MW con estantes sólidos de alambre
Hecho de estantes Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y ruedas con amortiguadores con forma de rosca, los carros de uso general Metro de la serie MW con estantes sólidos y de alambre resultan una adición inteligente a cualquier lugar de trabajo.
Marca:  Metro™ MW401
Detalles adicionales : Peso : 19.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967171
  • 630.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Acero inoxidable, estante cromado y material del mango.
Carro
  • Capacidad de carga: 375 lb (170,1kg)
  • Estantes Super Erecta™ totalmente intercambiables
  • El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2,5 cm.
  • Los mangos de acero inoxidable o cromados de una pieza (según el modelo) añaden rigidez y durabilidad
  • Los carros de 46 cm tienen ruedas de 10 cm de diámetro; los carros de 53 cm y 61 cm de ancho tienen ruedas de 13 cm de diámetro.
  • Tres niveles
  • Capacidad de 170 kg de peso por carro
Estantes macizos
  • Acero inoxidable de calibre 18, doblemente grueso en los bordes para obtener rigidez y resistencia
  • Los bordes elevados ayudan a contener derrames y facilitan la limpieza
  • Las robustas piezas de fundición de las esquinas facilitan el montaje
Estantes de alambre
  • Hay disponibles estantes cromados o de acero inoxidable con diseño de armazón patentado para mayor resistencia
  • Las esquinas se deslizan con facilidad por los manguitos de plástico cónicos especiales que encajan a la perfección para fijarlos de forma segura en su posición
Información de órdenes
Se suministra desmontado. Se monta y desmonta con rapidez y facilidad sin herramientas.
Especificaciones
Especificaciones
Carro de uso general
Modelo de 3 capas
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa
38 in
2 estantes de alambre cromados Super Erecta™ y un estante sólido (plano) de acero inoxidable con manguitos de división de plástico, 2 mangos cromados de una pieza, rueda de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg)
61 cm
170 kg
Acero inoxidable, cromo
43 lb
46 cm
NSF
24 × 18 × 38 pulg (61 × 46 × 97 cm)
Chrome
97 cm
24 in
375 lb
3
19,5 kg
18 in