Learn More
Metro™ MetroMax Shelf Posts
Compatible with MetroMax i™ and MetroMax Q™ shelves
53.20€ - 82.05€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ |
---|---|
Material | Polímero |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15957211
|
Metro™
MX74P |
74 pulg | 188 cm | Poste fijo con pata de nivelación |
71.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15967211
|
Metro™
MX74UP |
74 pulg | 188 cm | Poste móvil para rueda giratoria |
71.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15917211
|
Metro™
MX33UP |
33 pulg | 83,82 cm | Poste móvil para rueda giratoria |
53.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15907211
|
Metro™
MX33P |
33 pulg | 83,82 cm | Poste fijo con pata de nivelación |
53.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15947211
|
Metro™
MX63P |
63 pulg | 160 cm | Poste fijo con pata de nivelación |
62.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15937211
|
Metro™
MX54UP |
54 pulg | 137,1 cm | Poste móvil para rueda giratoria |
58.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15977211
|
Metro™
MX86P |
86 pulg | 218,4 cm | Poste fijo con pata de nivelación |
82.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Grooves located every 1 in. for locking shelf wedges in place. Post height stamped to face of post for easy shelf positioning.
- Corrosion-proof polymer posts with built-in Microban™ antimicrobial product protection
- Stationary posts include an adjustable leveling foot to compensate for uneven floors
- Leveling foot can be adjusted 1 in. (25mm)
- Mobile posts accept optional Metro Stem Casters, available in a variety of materials to meet your specific needs
Especificaciones
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | |
Polímero |