Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Stainless-Steel Stem Casters
For use with MetroMax Q steel mobile stem caster posts
Marca:  Metro™ 5MPX
Detalles adicionales : Peso : 0.78400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936731
  • 66.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Facilita la limpieza
  • Las ruedas permiten mover las unidades de estantería fácilmente para acceder a suelos y paredes
  • Cuando se utiliza para crear carros, permite el movimiento eficiente de suministros a través de una instalación o campus
Ruedas giratorias de polímero
  • Rendimiento resistente a la corrosión (asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable)
  • Rueda de poliuretano de 127 mm (5 pulgadas) de diámetro
  • Cojinete de eje de estilo de manga
  • Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
  • Protección antimicrobiana integrada en la rosca
  • Capacidad de carga 135 kg. (300 libras)
  • Intervalo de temperatura: De -29 a 49 °C (de - 20 a 120 °F)
  • Amortiguadores incluidos
Ruedas giratorias estándar
  • Asta y componentes chapados
  • Estilo giratorio o de freno giratorio
  • Amortiguadores incluidos
Acero inoxidable, ruedas giratorias de carro lavables
  • Asta eje y tubo de acero inoxidable
  • Cojinetes sellados (amortiguadores incluidos)
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
5 pulg
135 kg
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Acero niquelado
De - 20 a 120 °F
Rueda de tubo giratoria
12,7 cm
De -49 °C a 49 °C
300 lb