Learn More
Metro™ Accesorio de estantes de polímero MetroMax™ iQ, marcador de color para estantes
Descripción
- Se fija con facilidad al estante para la identificación del contenido
- Longitud: 15,24 cm (6 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Shelf Marker |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ |
| Longitud (imperial) | 6 pulg |
| Longitud (métrico) | 15,2 cm |