Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Stationary End Unit Kits
High-density, easy access storage
1265.00€ - 1295.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™
Altura (imperial) 86 pulg
Altura (métrico) 2185 mm
Incluye Postes de 2185 mm (86 pulgadas), tornillería y componentes de conexión
Tipo de producto Kit de unidad final estacionaria
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Anchura (imperial) del estante Anchura (métrico) del estante Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (imperial) del estante Anchura (métrico) del estante Precio Cantidad y disponibilidad  
15937221
Ver documentos Detalles de la promoción
Metro™
MXTTE18
18 pulg 45,7cm
1265.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
15947221
Ver documentos Detalles de la promoción
Metro™
MXTTE24
24 pulg 61 cm
1295.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks.
  • Stationary end units stabilize MetroMax i Top-Track storage systems
  • 2185mm (86 in.) high posts
Información de órdenes
Order one per Top-Track system. Shelves are ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™
2185 mm
Kit de unidad final estacionaria
86 pulg
Postes de 2185 mm (86 pulgadas), tornillería y componentes de conexión