Learn More
Metro™ Accesorio de mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, cajones
El cajón de mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ está disponible en una variedad de tamaños para proporcionar espacio adicional y funcionalidad en su configuración de almacenamiento.
Marca:  Metro™ LTD6L
Detalles adicionales : Peso : 4.35200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937061
  • 555.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los cajones son adecuados para mesas de 76, 91,4, 121,9 y 152,4 cm de longitud
  • Función de bloqueo disponible
Especificaciones
Especificaciones
Cajón de bloqueo
6 in
15,2 cm
Para mesas de trabajo de laboratorio de 76, 91,4, 121,9 y 152,4 cm (30, 36, 48 y 60 pulg)