Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio, protector de salpicaduras
Combine la longitud y el color con la encimera seleccionada
Marca:  Metro™ LT48BSG
Detalles adicionales : Peso : 2.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917041
  • 158.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 10,2 cm de alto
  • Se acopla a la mesa fenólica con orificios preperforados
Especificaciones
Especificaciones
45,75 in
4 in
Gris
10,2 cm
116,2 cm