Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio, protector de salpicaduras
Combine la longitud y el color con la encimera seleccionada
Marca: Metro™ LT60BSG
Detalles adicionales : Peso : 3.44800kg
Descripción
- 10,2 cm de alto
- Se acopla a la mesa fenólica con orificios preperforados
Especificaciones
57,75 in | |
4 in | |
Gris |
10,2 cm | |
146,6 cm |