Learn More
Metro™ Accesorio de carro de laboratorio, cubierta de vinilo
Protege el contenido del estante del polvo y otros contaminantes atmosféricos con una cubierta de vinilo de carro de laboratorio Metro
Marca:  Metro™ GWCVC62
Detalles adicionales : Peso : 1.27200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916931
  • 415.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Construcción de vinilo con cierres de velcro
  • La cubierta transparente permite un fácil acceso visual; la cubierta azul proporciona una ligera obstrucción
  • Admite estantes de 45,7 x 91,4 cm
Especificaciones
Especificaciones
Cubierta del carro
36 × 18 × 52 pulg (91,4 × 45,7 × 132 cm)
132 cm
91,4 cm
Alto
45,7 cm
Transparente
52 in
36 in
Vinilo
18 in