Learn More
Metro™ High-Density qwikTRAK™ Track Sets
Create tracks up to 21 ft.
Marca:  Metro™ BTS20NA
Detalles adicionales : Peso : 9.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936891
  • 2165.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q y MetroMax i
  • Los conjuntos incluyen guías y tornillería necesaria para montar el sistema hasta 640 cm (21 pies)
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la guía con otros conjuntos de guías
Especificaciones
Especificaciones
Guías y tornillería necesarias para montar el sistema qwikTRAK™ de alta densidad de hasta 640 cm (21 pies)
Conjunto de guías
27 lb
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ y MetroMax i™
12,3kg
240 pulg
609,6cm