Learn More
Metro™ High-Density qwikTRAK™ Track Sets
Create tracks up to 21 ft.
Marca: Metro™ BTS9NA
Detalles adicionales : Peso : 4.72000kg
Descripción
- Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q y MetroMax i
- Los conjuntos incluyen guías y tornillería necesaria para montar el sistema hasta 640 cm (21 pies)
- 17-823-715 (BTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la guía con otros conjuntos de guías
Especificaciones
Guías y tornillería necesarias para montar el sistema qwikTRAK™ de alta densidad de hasta 640 cm (21 pies) | |
Conjunto de guías | |
13 lb | |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ y MetroMax i™ |
5 kg | |
108 pulg | |
274,32cm |