Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, fija
Mantener todo en orden en un laboratorio es importante para todo el personal. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super es fija y cuenta con una base abierta que la hace fácil de limpiar. Su superficie estable y su construcción de base la convierten en una opción adecuada para casi cualquier laboratorio.
Marca:  Metro™ WT307FC
Detalles adicionales : Peso : 65.18400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907331
  • 1615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 y 86,4 cm sin uniones y con bordes redondeados
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
  • Los postes con pies ajustables compensan las irregularidades leves del suelo
  • Pie de nivelación en cada poste
Información de órdenes
Se suministra desmontado. Se monta fácilmente sin herramientas. Otros tamaños disponibles; llame a su representante de atención al cliente de Fisher Safety al 1-800-772-6733.
Especificaciones
Especificaciones
72 in
Abrir con estante inferior
Para la limpieza y la estabilidad
34 in
30 in
180 lb
182,88 cm
Acero inoxidable (14 ga)
Mesa fija
72 × 30 × 34 pulg (182,88 × 76,2 × 86,36 cm)
86,36 cm
Estante inferior (galvanizado)
81,64 kg
76,2 cm
NSF