Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Ahora es fácil mover los equipos de laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super, con una base abierta y funciones de movilidad integradas, está diseñada para ofrecer limpieza, estabilidad y comodidad en cualquier entorno de laboratorio.
Marca:  Metro™ MWT307FC
Detalles adicionales : Peso : 65.18400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907191
  • 1975.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
  • Altura cómoda de 86,4 cm
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Información de órdenes
Se suministra desmontado. Se monta fácilmente sin herramientas. Las ruedas se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
72 in
72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
86,4 cm
Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie
81,6 kg
Con estante inferior
182,5 cm
Mesa móvil
Ideal para laboratorio
34 in
30 in
180 lb
76,2 cm
Chrome