Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Metric
La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable. Incluye SmartecAir™ para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. La suela se ha diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar utilizados en entornos de alta tecnología y salas limpias.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50654035
Detalles adicionales : Peso : 1.17800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928541
  • 110.24€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Blanco
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
35
Elástico
Peso métrico
Microfibra
Acero