Learn More
SP Bel-Art™ Metric Polygon Spinbar Magnetic Stirring Bars without Pivot Ring
High quality PTFE encapsulated magnetic stirring bars ensure efficient mixing with consistent results.
Marca: SP Bel-Art™ F37120-7010
Detalles adicionales : Peso : 0.06240kg
Descripción
- La forma de polígono con varias caras con una mayor área de superficie genera mayor turbulencia en comparación con barras cilíndricas lisas de tamaño similar para proporcionar una mezcla completa
- La ausencia de un anillo de pivote permite que la Spinbar permanezca próxima al fondo del recipiente, lo que permite “raspar” los sólidos
- Acoplamiento óptimo con el accionamiento magnético, ya que toda la longitud de la barra de agitación está en estrecho contacto
- Imán de alnico encapsulado con certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) - Compatibilidad química superior
- Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2015 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
10 mm | |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
70 mm |
Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
5 paquete | |
Esterilizable en autoclave |