Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars
Micro magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
Marca:  SP Bel-Art™ F37121-1303
Detalles adicionales : Peso : 0.00570kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815433
  • 13.91€ / paquete de 10
Envío estimado: 19-01-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Disponible en una variedad de colores y tamaños
  • Imán de alnico encapsulado con certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); Compatibilidad química superior
  • Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2015 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
13 mm
10 paquete
Rojo
3 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)