Learn More
Metilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021360
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
598-50-5
C2H6N2O
74.08
MFCD00007950
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
11719
CHEBI:44383
metilurea
CNC(=O)N
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
598-50-5
C2H6N2O
74.08
MFCD00007950
XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
11719
CHEBI:44383
metilurea
CNC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylurea
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3NHCONH2
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 64
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino