Learn More
Iodida de metiltrifenoxifosfonio, 95 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 415020500
Detalles adicionales : CAS : 17579-99-6 Peso : 0.10000kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 50g |
17579-99-6 | |
452.22 | |
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M | |
2735090 | |
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-] |
C19H18IO3P | |
MFCD00011911 | |
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4 | |
metil(trifenoxi)fosfomanio; yoduro |
Especificaciones
Methyltriphenoxyphosphonium iodide | |
141.0°C to 146.0°C | |
17579-99-6 | |
100.0 | |
C19H18IO3P | |
06, 177 | |
methyltriphenoxyphosphonium iodide, methyltriphenoxyphosphanium iodide, acmc-20ake2, triphenyl phosphite methoiodide, methyl triphenoxyphosphonium iodide, methyl triphenoxy phosphanium iodide, methyltriphenoxyphosphorus 1+ iodide, phosphorus 1+ ,methyltriphenoxy-, iodide 1:1 , t-4 | |
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M | |
metil(trifenoxi)fosfomanio; yoduro | |
2735090 | |
95% |
Frasco de vidrio | |
50g | |
94.0 | |
94% min. (Argentometry) | |
MFCD00011911 | |
01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354 | |
Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether | |
C[P+](OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3.[I-] | |
452.22 | |
452.22 |
Seguridad y manipulación
- Methyltriphenoxyphosphonium iodide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.