Learn More
Tricloruro de metiltina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11324849
168.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
993-16-8
CH3Cl3Sn
240.095
MFCD00000514
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327
101940
tricloro(metil)estanano
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
993-16-8
CH3Cl3Sn
240.095
MFCD00000514
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327
101940
tricloro(metil)estanano
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
A chemical used in the synthesis of metallasilesesquiloxanes. Also used in the preparation of organotin(IV) complexes showing antibacterial activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyltin trichloride
Punto de fusión 43°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s