Learn More
Ácido metilfosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Descripción
Methylphosphonic acid is used to produce methyl-phosphonic acid dichloride by chlorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido metilfosfónico se utiliza para producir dicloruro de ácido metilfosfónico por cloración.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El ácido metilfosfónico se utiliza para producir dicloruro de ácido metilfosfónico por cloración.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylphosphonic acid |
Punto de fusión | 103°C to 107°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1739372 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.03 |
Porcentaje de pureza | 98% |