missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metilfenilvinilsilano, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-166909
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
17878-39-6
C9H11Si
147.27
MFCD00053689
MOSXLDGILGBOSZ-UHFFFAOYSA-N
methylphenylvinylsilane, silane, ethenylmethylphenyl, phenylmethylvinylsilane, benzene, ethenylmethylsilyl, methyl phenyl vinylsilane, ethenyl methyl phenylsilyl, phenyl methyl vinyl silane, methyl phenyl vinyl silane, methyl phenyl vinylsilane #, vinylphenylmethylsilane
6329252
C[Si](C=C)C1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
17878-39-6
C9H11Si
147.27
MFCD00053689
MOSXLDGILGBOSZ-UHFFFAOYSA-N
methylphenylvinylsilane, silane, ethenylmethylphenyl, phenylmethylvinylsilane, benzene, ethenylmethylsilyl, methyl phenyl vinylsilane, ethenyl methyl phenylsilyl, phenyl methyl vinyl silane, methyl phenyl vinyl silane, methyl phenyl vinylsilane #, vinylphenylmethylsilane
6329252
C[Si](C=C)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylphenylvinylsilane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 56°C to 57°C (7.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Si(H)(CH3)CHCH2
Índice de refracción 1.5125 to 1.5145
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: solubility in water: negligible
Nombre IUPAC etenil-metil-fenilsilicio
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylphenylvinylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'