Learn More
Ácido metilmalónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779137
29.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
516-05-2
C4H6O4
118.09
MFCD00002656
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
methylmalonic acid, 2-methylmalonic acid, isosuccinic acid, methylmalonate, propanedioic acid, methyl, 1,1-ethanedicarboxylic acid, malonic acid, methyl, methyl malonic acid, methylpropanedioic acid, unii-8ll8s712j7
487
CHEBI:30860
ácido 2-metilpropanodioico
CC(C(O)=O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
516-05-2
C4H6O4
118.09
MFCD00002656
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
methylmalonic acid, 2-methylmalonic acid, isosuccinic acid, methylmalonate, propanedioic acid, methyl, 1,1-ethanedicarboxylic acid, malonic acid, methyl, methyl malonic acid, methylpropanedioic acid, unii-8ll8s712j7
487
CHEBI:30860
ácido 2-metilpropanodioico
CC(C(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylmalonic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 136.0°C
Color Blanco
Densidad 1.4500g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH(CH3)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, IV, 1932
Gravedad específica 1.45
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in ether and ethyl acetate,slightly soluble in benzene and trifluoroacetic,acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • Methylmalonic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.