Learn More
Yoduro de metilmagnesio, solución 3 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylmagnesium iodide |
Densidad | 1.2600g/mL |
Temperatura de inflamación | −40°C |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula lineal | CH3MgI |
Cantidad | 100 mL |
Gravedad específica | 1.26 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.24 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.