Learn More
Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME, AcroSeal™, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 446001000
Detalles adicionales : CAS : 75-16-1 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12645017
  • 64.20€ / 100 ml
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
75-16-1
119.24
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide
magnesium;carbanide;bromide
CH3BrMg
NXPHGHWWQRMDIA-UHFFFAOYSA-M
6349
[CH3-].[Mg+2].[Br-]
Especificaciones
Methylmagnesium bromide
CH3BrMg
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide
NXPHGHWWQRMDIA-UHFFFAOYSA-M
magnesium;carbanide;bromide
6349
100mL
5614-37-9
CH3MgBr
Solubility in water: reacts
[CH3-].[Mg+2].[Br-]
119.24
119.24
−1°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos