Learn More
Bromuro de metilmagnesio, solución de 1 M en CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Methylmagnesium bromide |
Cantidad | 800 mL |
Fórmula lineal | CH3MgBr |
Temperatura de inflamación | −1°C |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.24 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.