Learn More
Ácido alfa-metilhidrocinámico, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 379080050
Detalles adicionales : CAS : 1009-67-2 Peso : 0.00500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016222
  • 188.00€ / 5 g
Envío estimado: 14-09-2021
1009-67-2
164.20
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
99862
CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
C10H12O2
MFCD00192301
2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
ácido 2-metil-3-fenilpropanoico
Especificaciones
α-Methylhydrocinnamic acid
Authentic
167°C to 168°C (23.0mmHg)
37°C to 41°C
1009-67-2
100.0
C10H12O2
MFCD00192301
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYNA-N
ácido 2-metil-3-fenilpropanoico
99862
Polvo cristalino o cristales
113°C
Frasco de vidrio
Blanco a amarillo
5g
97.5
97.5% min. (HPLC)
C6H5CH2CH(CH3)CO2H
2-benzylpropionic acid, alpha-methylhydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenylpropionic acid, 2-benzylpropanoic acid, 2-methyl-3-phenyl-propionic acid, acmc-20ao3h, alpha-methylhydrocinnamicacid, alpha-methyl-hydrocinnamic acid, 2-methyl-3-phenyl-propanoic acid, #
CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
164.20
164.2
98%
Videos
SDS Documentos
Certificados