Learn More
Tricloruro de metilgermanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051527
44.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
993-10-2
CH9Cl3Ge
200.06
MFCD00013585
NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
70436
tricloro(metil)germano
Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
993-10-2
CH9Cl3Ge
200.06
MFCD00013585
NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
70436
tricloro(metil)germano
Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloruro de metilgermanio se utiliza como precursor en la síntesis de cinco metilgermanatos aniónicos espirocíclicos coordinados, al reaccionar con catecol. También participa en la adsorción fotoquímica del organogermanio en una superficie de silicio atómicamente plana terminada en hidrógeno, en la que se utiliza fuente de iluminación excímera de xenón.
Solubilidad
Miscible con éter.
Notas
Sensible a la humedad y reacciona violentamente con el agua. Cuando entra en contacto con agua, también se hidroliza. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylgermanium trichloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.706 g/mL
Punto de ebullición 111°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Chlorine-like
Fórmula lineal CH3GeCl3
Índice de refracción 1.4685
Cantidad 0.5 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido