Learn More
Methyletrifluoroacetate, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 243411000
Detalles adicionales : CAS : 431-47-0 Peso : 0.17730kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 100mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10434165
  • 85.50€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
431-47-0
128.05
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
9893
COC(=O)C(F)(F)F
C3H3F3O2
MFCD00000417
methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
methyl 2,2,2-trifluoroacetate
Especificación
Methyletrifluoroacetate
Authentic
Colorless
431-47-0
C3H3F3O2
MFCD00000417
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,2,2-trifluoroacetate
9893
Liquid
1.273g/mL
Glass bottle
100mL
99%
CF3CO2CH3
methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
COC(=O)C(F)(F)F
128.05
128.05
≥98.5%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methyl trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación