Learn More
Tioglicolato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758487
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
2365-48-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00004873
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
16907
metil 2-sulfanilacetato
COC(=O)CS
2365-48-2
C3H6O2S
106.14
MFCD00004873
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
16907
metil 2-sulfanilacetato
COC(=O)CS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl Thioglycolate
Punto de fusión -24°C
Color Incolora
Densidad 1.1870g/mL
Punto de ebullición 156°C to 159°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4640 to 1.467
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.187
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/l water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl thioglycolate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.