Learn More
Ácido metilendifosfónico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Methylenediphosphonic acid is used as a radioactive imaging agent, which is primarily used in skeletal scintigraphy. Due to its absorption by a variety of tumors, it is useful for the detection of neoplasms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido metilenedifosfónico se utiliza como agente radiactivo de adquisición de imágenes, que se utiliza principalmente en la gammagrafía esquelética. Debido a su absorción por una variedad de tumores, es útil para la detección de neoplasias.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en etanol anhidro. Insoluble en cloruro de metileno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes.
El ácido metilenedifosfónico se utiliza como agente radiactivo de adquisición de imágenes, que se utiliza principalmente en la gammagrafía esquelética. Debido a su absorción por una variedad de tumores, es útil para la detección de neoplasias.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en etanol anhidro. Insoluble en cloruro de metileno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylenediphosphonic acid |
Punto de fusión | 202°C to 204°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1708494 |
Índice Merck | 14,5792 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 176 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |