Learn More
Ácido metilenodifosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-163464
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1984-15-2
CH4Na2O6P2
219.96
MFCD00002139
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
16124
CHEBI:43945
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1984-15-2
CH4Na2O6P2
219.96
MFCD00002139
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
16124
CHEBI:43945
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylenediphosphonic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 200.0°C to 204.0°C
Color Azul
Punto de ebullición 82.0°C (6.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2[P(O)(OH)2]2
Cantidad 1 g
Beilstein 01,IV,3071
Índice Merck 15,5863
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC hidrógeno disódico (hidrogen fosfonatometil)fosfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales húmedos o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylenediphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.