Learn More
Metilenociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758396
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
1192-37-6
C7H12
96.17
MFCD00001661
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
14502
metilidenociclohexano
C=C1CCCCC1
1192-37-6
C7H12
96.17
MFCD00001661
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
14502
metilidenociclohexano
C=C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methylenecyclohexane
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 103.0°C
Temperatura de inflamación −006°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(=CH2)
Índice de refracción 1.4465 to 1.4505
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 69
Gravedad específica 0.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylenecyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.